SAB2702197
Monoclonal Anti-GFP antibody produced in mouse
clone GT859, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Mouse Monoclonal Anti-Green Fluorescent Protein
Scegli un formato
CHF 409.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 409.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT859, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1000-10000
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Monoclonal Anti-GFP antibody has been used in gait analysis.
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)