Documenti fondamentali
AB15452
Sigma-Aldrich
Anti-MAP2 Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
Sinonimo/i:
Microtubule associated protein 2
Scegli un formato
500 μL
CHF 982.00
CHF 982.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB2290
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 μL
CHF 982.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 982.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB2290
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Anticorpo anti-MAP2, Chemicon®, from chicken
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Map2(17756)
Specificità
MAP2 [proteina associata ai microtubuli 2]
Non sono state testate altre specie. Attesa reattività anche con la proteina umana a causa dell'omologia di sequenza dell′immunogeno.
Immunogeno
Peptide sintetico corrispondente a regioni diverse della proteina MAP2 di uomo/topo.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica: 1:1.000-1:2.000 su tessuto fissato in paraformaldeide al 2%.
Immunocitochimica: 1:1.000-1:2.000 su cellule fissate in paraformaldeide al 2%.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
L′anticorpo anti-MAP2 rivela il livello di MAP2 & è descritto in letteratura & convalidato per l′uso nelle analisi di IC e IH.
Sottocategoria di ricerca
Marcatori gliali & neuronali
Neurofilamenti & metabolismo neuronale
Stato fisico
Immunoglobuline di pollo purificate per affinità. Per realizzare questo prodotto sono stati combinati due anticorpi diversi. Liquido in PBS, pH 7,2, con azoturo di sodio 0,02%.
Purificazione per immunoaffinità
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8°C in aliquote non diluite per un massimo di sei mesi dalla data di ricevimento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Hae-Jin Kweon et al.
Cell reports, 32(6), 108025-108025 (2020-08-14)
The α7 nicotinic acetylcholine receptor participates in diverse aspects of brain physiology and disease. Neurons tightly control α7 assembly, which relies upon NACHO, an endoplasmic reticulum (ER)-localized integral membrane protein. By constructing α7 chimeras and mutants, we find that NACHO
Yun Yang et al.
Nature communications, 13(1), 159-159 (2022-01-12)
Abnormalities in brain glucose metabolism and accumulation of abnormal protein deposits called plaques and tangles are neuropathological hallmarks of Alzheimer's disease (AD), but their relationship to disease pathogenesis and to each other remains unclear. Here we show that succinylation, a
Madhurima Dhara et al.
Nature communications, 11(1), 2799-2799 (2020-06-05)
Small molecule polyamines are abundant in all life forms and participate in diverse aspects of cell growth and differentiation. Spermidine/spermine acetyltransferase (SAT1) is the rate-limiting enzyme in polyamine catabolism and a primary genetic risk factor for suicidality. Here, using genome-wide
J R Perez-Polo et al.
Journal of neuroscience research, 94(1), 27-38 (2015-07-15)
In rodent models of traumatic brain injury (TBI), both Interleukin-1β (IL-1β) and tumor necrosis factor-α (TNFα) levels increase early after injury to return later to basal levels. We have developed and characterized a rat mild fluid percussion model of TBI
Andrew R Snavely et al.
Disease models & mechanisms, 15(12) (2022-11-19)
The proteosome inhibitor bortezomib has revolutionized the treatment of multiple hematologic malignancies, but in many cases, its efficacy is limited by a dose-dependent peripheral neuropathy. We show that human induced pluripotent stem cell (hiPSC)-derived motor neurons and sensory neurons provide