Documenti fondamentali
AB1286-I
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-trasportatore 1 dei monocarbossilati
from chicken, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Protein IGO1
Scegli un formato
100 μG
CHF 388.00
CHF 388.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 388.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 388.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
chicken
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (immunogen homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgY
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Il trasportatore 1 dei monocarbossilati (MCT1), denominato anche membro 1 della famiglia 16 dei carrier di soluti (SLC16A1), catalizza il trasporto rapido attraverso la membrana citoplasmatica di molti monocarbossilati come il lattato, il piruvato, gli ossiacidi a catena ramificata derivati da leucina, valina e isoleucina, e i corpi chetonici acetacetato, beta-idrossibutirrato e acetato. Il trasportatore 1 dei monocarbossilati è localizzato nella membrana cellulare ed è ampiamente espresso sia dalle cellule normali che da quelle tumorali. Inoltre questo trasportatore 1 è coinvolto nel difetto del trasportatore del lattato sintomatico.
Specificità
Questo anticorpo riconosce la regione C-terminale del trasportatore 1 dei monocarbossilati.
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Peptide lineare corrispondente alla porzione C-terminale del trasportatore 1 dei monocarbossilati di ratto, coniugato con KLH.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica: una diluizione di 1:2.500 di un lotto rappresentativo ha rivelato la proteina nel tessuto muscolare scheletrico e nella corteccia renale di ratto.
L'anticorpo anti-trasportatore 1 dei monocarbossilati è un anticorpo policlonale di pollo altamente specifico che riconosce MCT1 & è stato testato in Western blotting & IHC (paraffina).
Sottocategoria di ricerca
Trasduzione del segnale in neuroscienze
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di membrane cerebrali di ratto.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare il trasportatore 1 dei monocarbossilati in 10 µg di lisato di membrane cerebrali di ratto.
Descrizione del bersaglio
Bande visualizzate a circa 44 kDa e circa 55 kDa. Questa proteina è stata visualizzata anche a circa 47 kDa (Sepponen, K., et al. (2003). Acta Physiol Scand. 177(1):79-86). Questa proteina è stata visualizzata anche a circa 55 kDa nei lisati di alcuni tipi cellulari, ma non nel rumine, dove compaiono due bande distinte a circa 47 kDa e circa 55 kDa (Koho, N., et al. (2005). Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol. 141(1):29-34). È nota anche una forma glicosilata (Carpenter, L., et al. (1996). Biochim Biophys Acta. 1279(2):157-163).
Linkage
Sostituisce: AB1286
Stato fisico
IgY policlonali purificate di pollo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 M con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di membrane cerebrali di ratto
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Jorge Lopez-Tello et al.
Placenta, 103, 177-179 (2020-11-07)
Twinning and placental fusion occur at a low frequency in species like humans and mice. They are linked to reduced birth weight and intertwin growth discrepancy with important consequences for perinatal survival. Despite this, little is known about the histological
Chongliang Zhong et al.
Animal nutrition (Zhongguo xu mu shou yi xue hui), 10, 216-222 (2022-07-06)
Urea nitrogen secreted from blood to rumen is a crucial factor shaping the symbiotic relationship between host ruminants and their microbial populations. Passage of urea across rumen epithelia is facilitated by urea transporter B (UT-B), but the long-term regulation of
Gabriel N Valbuena et al.
Molecular neurobiology, 53(4), 2222-2240 (2015-05-13)
Defects in energy metabolism are potential pathogenic mechanisms in amyotrophic lateral sclerosis (ALS), a rapidly fatal disease with no cure. The mechanisms through which this occurs remain elusive and their understanding may prove therapeutically useful. We used metabolomics and stable
Nigel P Moore et al.
International journal of cell biology, 2016, 2084252-2084252 (2016-11-16)
The distribution of monocarboxylate transporter (MCT) isoforms 1 and 4, which mediate the plasmalemmal transport of l-lactic and pyruvic acids, has been identified in the placentae of rats and rabbits at different ages of gestation. Groups of three pregnant Sprague-Dawley
Markus Durst et al.
NMR in biomedicine, 29(8), 1079-1087 (2016-06-28)
Most tumours exhibit a high rate of glycolysis and predominantly produce energy by lactic acid fermentation. To maintain energy production and prevent toxicity, the lactate generated needs to be rapidly transported out of the cell. This is achieved by monocarboxylate