Documenti fondamentali
9820-OP
Sigma-Aldrich
Acqua
OmniPur® Grade, Sterile, Nuclease Free, Low Endotoxin
Sinonimo/i:
Water
About This Item
Formula condensata:
H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
18.02
Beilstein:
2050024
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
50202301
NACRES:
NA.21
P. ebollizione:
100 °C (lit.)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
clear colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Molecular biology grade.
Specifications:
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Sterility: To pass test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Acqua sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
W3500
Acqua
Acqua Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC).
Sigma-Aldrich
693520
Acqua
Acqua per PCR liquid, pkg of 25 mL (03315959001 [1 x 25 ml]), pkg of 25 mL (03315932001 [25 x 1 ml]), pkg of 100 mL (03315843001 [4 x 25 ml])
Roche
PCRH20-RO
Acqua per PCR
Acqua for molecular biology, sterile filtered
Sigma-Aldrich
95284
Acqua
Acqua Ultrapur
Supelco
1.01262
Acqua