Documenti fondamentali
96100044
Millipore
Vantage L Tube Kit 250 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Produttore/marchio commerciale
Vantage
tecniche
protein purification: suitable
Lunghezza
24.9 cm (9.8 in.)
Diametro
1.6 cm (0.6 in.)