Documenti
SCM104
Sigma-Aldrich
supplemento di terreno condizionato con R spondina-1 3dGRO®
Alternative stem cell media supplement to purified recombinant R-Spondin-1 protein for organoid cultures.
Sinonimo/i:
3dGRO Media Supplement, Conditioned Media Supplement, R-Spondin-1 Supplement
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.71
Descrizione generale
Gli organoidi 3D vengono sempre più usati come potenti sistemi modello per lo studio delle malattie. Le R-Spondine sono una famiglia di proteine​ricche di cisteina, contenenti ripetizioni trombospondina di tipo I, che attivano le due vie di segnalazione WNT/β-catenina e WNT/PCP. La R-spondina-1 (RSPO1) è uno dei fattori di nicchia più ampiamente utilizzati per la coltura di organoidi 3D. E′ stata utilizzata per la generazione di organoidi da stomaco, intestino tenue, colon, pancreas e fegato di topo e uomo 1,2,3 oltre che per generare organoidi intestinali di altre specie animali di grandi o piccole dimensioni4. Tuttavia, a causa dell'elevata concentrazione richiesta nei terreni per organoidi, l'uso di R-spondina-1 ricombinante risulta proibitivo. Il 3dGRO® rappresenta un'alternativa efficace ed economica alla proteina RSPO1 ricombinante purificata per la coltura degli organoidi ed è ottimizzato per fornire il massimo livello di espressione di RSPO-1, al fine di assicurare prestazioni riproducibili e di elevata qualità.
Origine:
il supplemento di terreno condizionato con R spondina-1 3dGRO® è prodotto da cellule 293T trasfettate stabilmente che secerno R-spondina-1 di topo con tag HA (emoagglutinina influenzale) all'estremità N terminale e frammento Fc di IgG2a murina all'estremità C terminale. Il terreno condizionato è privo di siero.
Stoccaggio e stabilità
Il terreno condizionato RSPO-1 deve essere conservato a -20°C. Prima dell′uso va scongelato overnight a 2-8°C, al buio. Il terreno condizionato RSPO-1 scongelato si conserva per due settimane a 2-8°C.
Note legali
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Contenuto correlato
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.