Documenti fondamentali
957571
Supelco
Dosing aid made of PP, 20ml, 28mm, natural for Extran®, AWH
Scegli un formato
1 PKG
CHF 10.60
CHF 10.60
Spedizione prevista il26 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 10.60
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.21
CHF 10.60
Spedizione prevista il26 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
Fibre carton
Note legali
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany