Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
922196
Sigma-Aldrich
Mini Luer to pipette adapter
Fluidic 391, PP
Sinonimo/i:
Microfluidics accessory
Scegli un formato
1 EACH
CHF 54.80
CHF 54.80
Spedizione prevista il29 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
CHF 54.80
About This Item
Codice UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
CHF 54.80
Spedizione prevista il29 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Applicazioni
The Mini Luer connector can be used to connect microfluidic platforms with tubing or directly with instrumentation. The Mini Luer to pipette adapters allow a flush sealing of a pipette tip to a chip equipped with a Mini Luer interfaces. This enables the realization of higher applied fluidic pressures, as well as a reduced contamination risk. The Mini Luer connector is made of hard polypropylene (PP). Avoid force on the PP interface and chip to prevent chip damage.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Recent advances of controlled drug delivery using microfluidic platforms.
Li X, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 128, 3-28 (2018)
Recent advances of controlled drug delivery usingmicrofluidic platforms.
Li X, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 128, 3-28 (2018)
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)