Documenti
8.57010
Sigma-Aldrich
Cleavage Reagent for DNA Synthesis
20% DEA in MeCN, Novabiochem®
Sinonimo/i:
20% DEA in MeCN (v/v), Novabiochem®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Aminolysis
reagent type: Lewis base
Descrizione generale
Pre-mixed ready-to-use Oxidizer Reagent
  • 857010.0500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
36.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2.2 °C