Documenti fondamentali
8.53077
Sigma-Aldrich
Boc-Aib-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-Aib-OH, N-α-t.-Boc-α-aminoisobutyric acid, N-α-t.-Boc-α-methylalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
250-421-0
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(=C(/[O-])\OC(C)(C)C)/C(C)(C)C(=O)O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-8(2,3)14-7(13)10-9(4,5)6(11)12/h1-5H3,(H,10,13)(H,11,12)/p-1
MFNXWZGIFWJHMI-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Standard building block for introduction of aminoisobutyric acid amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-0203
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3