8.51033
Fmoc-NH-(PEG)₂₇-COOH (88 atoms)
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-NH-(PEG)₂₇-COOH (88 atoms)
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Fmoc-NH-(PEG)₂₇-COOH (88 atoms), Novabiochem®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Linkage
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Identity (LC-MS): 1542.9 - 1544.9
Purity (TLC(157B)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
WGK 1