Documenti fondamentali
47579
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(OAll)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fmoc-L-aspartic acid 4-allyl ester
Scegli un formato
1 G
CHF 53.60
CHF 53.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 53.60
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H21NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
395.41
Beilstein:
6670219
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
CHF 53.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]20/D −27±2°, c = 1% in DMF
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
111-116 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H](CC(=O)OCC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H21NO6/c1-2-11-28-20(24)12-19(21(25)26)23-22(27)29-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h2-10,18-19H,1,11-13H2,(H,23,27)(H,25,26)/t19-/m0/s1
FBNFRRNBFASDKS-IBGZPJMESA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3