Documenti fondamentali
8.52122
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp(OAll)-OH
≥98.0% (acidimetric), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Asp(OAll)-OH
Scegli un formato
5 G
CHF 106.00
25 G
CHF 411.00
CHF 106.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 106.00
25 G
CHF 411.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H21NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
395.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 106.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Fmoc-Asp(OAll)-OH, Novabiochem®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
≥98.0% (acidimetric)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
111-114 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N([C@@H](CC(=O)OCC=C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C22H21NO6/c1-2-11-28-20(24)12-19(21(25)26)23-22(27)29-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h2-10,18-19H,1,11-13H2,(H,23,27)(H,25,26)/t19-/m0/s1
FBNFRRNBFASDKS-IBGZPJMESA-N
Descrizione generale
Orthogonally-protected building block for the synthesis of peptides modified at the Asp side chain by Fmoc SPPS. See entry for 852072 for more details.04-12-1303
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Guide to Selection of Orthogonally -Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-1303
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -30.0 - -25.0 °
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.