326976
Silver
foil, thickness 2.0 mm, 99.9% trace metals basis
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
foil
Resistività
1.59 μΩ-cm, 20°C
Spessore
2.0 mm
P. ebollizione
2212 °C (lit.)
Punto di fusione
960 °C (lit.)
Densità
10.49 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ag]
InChI
1S/Ag
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Quantità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.