Documenti fondamentali
8.51094
Sigma-Aldrich
Fmoc-Oxyma
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Oxyma
Scegli un formato
5 G
CHF 55.90
CHF 55.90
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 55.90
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H16N2O5
Peso molecolare:
364.35
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 55.90
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
A novel derivative for introduction of Fmoc protecting group to hindered amino acids with negligible formation of β-alanyl related impurities [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] S. N. Khattab, et al. (2010) Eur. J. Org. Chem., 3275.
Risultati analitici
Colour (visual): white to slightly yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3