Documenti fondamentali
8.51037
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms)
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms), Fmoc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 455.00
CHF 455.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 455.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H23NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
385.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
CHF 455.00
Spedizione prevista il02 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms), Novabiochem®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CCOCCOCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C21H23NO6/c23-20(24)14-27-12-11-26-10-9-22-21(25)28-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-14H2,(H,22,25)(H,23,24)
XQPYRJIMPDBGRW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
9-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using standard Fmoc SPPS protocols
Applicazioni
Fmoc-NH-(PEG)-COOH (9 atoms) Novabiochem®. CAS 166108-71-0, molar mass 385.42 g/mol.
Linkage
Replaces: 01-63-0203
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3