8.51031
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atoms)
≥92.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atoms), O-(N-Fmoc-3-aminopropyl)-O′-(N-diglycolyl-3-aminopropyl)-diethyleneglycol
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Fmoc-NH-(PEG)₂-COOH (20 atoms), Novabiochem®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥92% (TLC)
≥92.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CCCOCCOCCOCCCNC(=O)COCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
LGHHBJVGSWYBEX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Literature references
[1] B. Baumeister, et al. (2003) Biopolymers, 71, 339.
[2] V. Kumar & J. Aldrich (2003) Org. Lett., 5, 613.
[3] E. Agner, et al. in ′Peptides 2000, Proc. 26th European Peptide Symposium′, Paris, J. Martinez & J.-A- Fehrentz, 2001, pp. 1011.
Applicazioni
Linkage
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0110)): ≥ 92 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 92.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
WGK 2