Documenti
8.51032
Sigma-Aldrich
Trt-NH-(PEG)₂-NH₂ (15 atoms)
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Trt-NH-(PEG)₂-NH₂ (15 atoms), O-(N-Trt-3-aminopropyl)-O′-(3-aminpropyl)-diethyleneglycol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H38N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
462.62
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥97% (TLC)
Forma fisica
oil
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Temp. transizione
flash point 110 °C (External MSDS)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
This mono-protected diamino functionalized PEG is a useful building block for the introduction of a PEG spacer into molecules containing a carboxylic acid functionality. Removal of the Trt group can be effected using 1-5% TFA in combination with 2-3% TES in DCM.
Linkage
Replaces: 01-63-0143
Risultati analitici
Color (visual): pale yellow to yellow to beige
Appearance of substance (visual): oil
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 97 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - (External MSDS)