Documenti fondamentali
8.45088
Sigma-Aldrich
Ethylamine (70% solution in water)
Msynthplus
Sinonimo/i:
Aminoethane, Monoethylamine
About This Item
Codice UNSPSC:
12352116
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
460 hPa ( 20 °C)
Stato
solution
Temp. autoaccensione
375 °C
Potenza
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
265 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
3.0-12.8 % (v/v)
pH
>14 (20 °C in H2O)
P. ebollizione
39 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-70 °C
Temp. transizione
flash point -26 °C
Densità
0.81 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Color (visual): colourless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (acidimetric): 68.0 - 72.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.807
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Note legali
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C