8.20024
Ethylamine
(70% aqueous solution) for synthesis
Sinonimo/i:
Aminoethane, Monoethylamine
About This Item
Tensione di vapore
460 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
200
300
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
375 °C
Potenza
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
265 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
3.0-12.8 % (v/v)
pH
>14 (20 °C in H2O)
P. ebollizione
39 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-70 °C
Temp. transizione
flash point -26 °C
Densità
0.81 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
- Exploring the Biomedical Potential of Terpenoid Alkaloids: Discusses the synthesis of terpenoid alkaloids, including the introduction of ethylamine, highlighting their structures and biomedical applications (X Wang, J Xin, L Sun, Y Sun, Y Xu, F Zhao, C Niu, S Liu - Molecules, 2024). Link.
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.812
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°C)
-26 °C