395072
Ethylamine solution
2.0 M in THF
Sinonimo/i:
Aminoethane, Monoethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
17.14 psi ( 55 °C)
4.82 psi ( 20 °C)
Forma fisica
liquid
Concentrazione
2.0 M in THF
Densità
0.81 g/mL at 20 °C
0.856 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCN
InChI
1S/C2H7N/c1-2-3/h2-3H2,1H3
QUSNBJAOOMFDIB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- In amination reactions.
- To synthesize N-ethyl-4-hydroxybutanamide by reacting with γ-butyrolactone.
- To prepare an anthracene-based tripodal chemosensor for the selective detection of Zn(II) ions.
Ethylamine solution can also be used as a reaction medium in the synthesis of large-scale flower-like CuS microspheres using Cu(S2CNEt2)2 as a precursor.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-23.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-31 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves