Documenti fondamentali
8.45066
Sigma-Aldrich
Sodium bromate
Msynthplus
Sinonimo/i:
Sodium bromate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
BrNaO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
232-160-4
Stato:
crystals
Solubilità:
364 g/L
Stato
crystals
Potenza
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
381 °C (decomposition)
Solubilità
364 g/L
Densità
3.3 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): crystals
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
pH-value (10 % in water): 6.0 - 7.0
1,1-Dichloroethene (HS-GC): lot specific result
1,1,1-Trichloroethane (HS-GC): lot specific result
Carbon tetrachloride (HS-GC): lot specific result
Benzene (HS-GC): lot specific result
1,2-Dichloroethane (HS-GC): lot specific result
Note legali
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash