Documenti
8.45045
Sigma-Aldrich
Iodomethane
(stabilised with silver) Msynthplus
Sinonimo/i:
Iodomethane, Methyl iodide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
200-819-5
Tensione di vapore
540 hPa ( 25 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
79.84 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
8.5-66 % (v/v)
pH
5.2 (25 °C in H2O)
P. eboll.
42 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-66 °C
Solubilità
8.66 g/L
Densità
2.28 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
(stabilised with silver) Msynthplus
Applicazioni
Iodomethane (stabilised with silver) Msynthplus. CAS 74-88-4, pH 5.2 (H₂O, 25 °C).
Risultati analitici
Color (visual)colourless to yellowAppearance of substance (visual)clearAssay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Identity (IR)passes testThe analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Note legali
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
32.1 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Iodoethane (stabilised with silver) for synthesis
Sigma-Aldrich
8.00896
Iodoethane
2-iodopropano contains copper as stabilizer, 99%
Sigma-Aldrich
148938
2-iodopropano
Sodium hydride 60 % dispersion in mineral oil
Sigma-Aldrich
452912
Sodium hydride