Documenti fondamentali
8.43946
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-ethoxypropionate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl 3-ethoxypropionate
Scegli un formato
1 L
CHF 71.70
CHF 71.70
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
CHF 71.70
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
212-112-9
NACRES:
NA.22
CHF 71.70
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2.0 hPa ( 25 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
377 °C
Potenza
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
P. ebollizione
166 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-100 °C
Temp. transizione
flash point 58 °C
Densità
0.93 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CCC(=O)OCC)CC
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-9-6-5-7(8)10-4-2/h3-6H2,1-2H3
BHXIWUJLHYHGSJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.945 - 0.950
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C