Documenti fondamentali
8.43847
Sigma-Aldrich
2′-Methylacetoacetanilide
for synthesis
Sinonimo/i:
2′-Methylacetoacetanilide
Scegli un formato
100 G
CHF 39.50
CHF 39.50
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 39.50
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
202-267-0
NACRES:
NA.22
CHF 39.50
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Potenza
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
103-106 °C
Temp. transizione
flash point 143 °C
Densità
1.30 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(c1c(cccc1)C)C(=O)CC(=O)C
InChI
1S/C11H13NO2/c1-8-5-3-4-6-10(8)12-11(14)7-9(2)13/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,12,14)
TVZIWRMELPWPPR-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98 %
Melting range
- lower value:
≥ 103 °C
- upper value: ≤ 106 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
143 °C - closed cup