Documenti
8.41865
Sigma-Aldrich
Thiophene-2-acetyl chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Thiophene-2-acetyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
254-290-0
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
P. eboll.
130-135 °C/120 hPa
Temp. transizione
flash point 101 °C
Densità
1.303 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H5ClOS/c7-6(8)4-5-2-1-3-9-5/h1-3H,4H2
AJYXPNIENRLELY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
Thiophene-2-acetyl chloride for synthesis. CAS 39098-97-0, molar mass 160.62 g/mol.
Risultati analitici
Assay (GC, area%)≥ 96.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.300 - 1.305Identity (IR)passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup