Key Documents
8.41858
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
for synthesis
Sinonimo/i:
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
205-868-6
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
108-110 °C/35 hPa
Temp. transizione
flash point 81 °C
Densità
1.11 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-3-8-4-2-7(1)9-5-6-10-7/h8H,1-6H2/p+1
KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-O
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.110 - 1.115
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup