Documenti fondamentali
8.41790
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloroaniline
for synthesis
Sinonimo/i:
3,5-Dichloroaniline
Scegli un formato
100 G
CHF 128.00
CHF 128.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 128.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5Cl2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
210-948-9
NACRES:
NA.22
CHF 128.00
Spedizione prevista il19 maggio 2025
Tensione di vapore
40 hPa ( 150 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Temp. autoaccensione
620 °C
P. ebollizione
259-260 °C/1013 hPa
Punto di fusione
46-53 °C
Temp. transizione
flash point 133 °C
Densità
1.58 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Clc1cc(cc(c1)N)Cl
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 46 °C
Melting range (upper value): ≤ 53 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
271.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
133 °C - closed cup