Documenti
8.41733
Sigma-Aldrich
Cholesteryl chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Cholesteryl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H45Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
405.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
213-004-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
96-97 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C27H45Cl/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
OTVRYZXVVMZHHW-DPAQBDIFSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 94 °C
Melting range (upper value): ≤ 96 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3