Documenti fondamentali
8.41713
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol
for synthesis
Sinonimo/i:
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol
Scegli un formato
25 G
CHF 119.00
CHF 119.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 119.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
200-808-5
NACRES:
NA.22
CHF 119.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥91.0% (HPLC)
Stato
powder
Potenza
>500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
183 °C (decomposition)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N=Nc2c(cc(cc2)O)O
InChI
1S/C12H9N3O4/c16-10-5-6-11(12(17)7-10)14-13-8-1-3-9(4-2-8)15(18)19/h1-7,16-17H
NGPGYVQZGRJHFJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol, also known as Azo Violet or Magneson I, is an azo dye used as a building block for the synthesis of azo compounds and used as functionalization agent for the modification of polymers.
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 91.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3