Documenti
8.41566
Sigma-Aldrich
Benzyl phenyl sulfide
for synthesis
Sinonimo/i:
Benzyl phenyl sulfide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H12S
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.30
Codice UNSPSC:
12352113
Numero indice EU:
212-612-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
40-44 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C13H12S/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
LKMCJXXOBRCATQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 41 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup