Documenti
8.41406
Sigma-Aldrich
6-Methoxyquinoline
for synthesis
Sinonimo/i:
6-Methoxyquinoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
226-077-2
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
279-284 °C/1013 hPa
Punto di fusione
17-20 °C
Temp. transizione
flash point >110 °C
Densità
1.152 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H9NO/c1-12-9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-11-10/h2-7H,1H3
HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.145 - 1.153
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C