183067
6-Methoxyquinoline
98%
Sinonimo/i:
6-Methoxyquinoline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.625 (lit.)
P. eboll.
140-146 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
18-20 °C (lit.)
Densità
1.15 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C10H9NO/c1-12-9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-11-10/h2-7H,1H3
HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP2D6(1565)
Categorie correlate
Applicazioni
- Fluorescent zinc and chlorine sensors.
- 5-Amino-2-aroylquinolines as potent tubulin polymerization inhibitors.
- 3-Fluoro-6-methoxyquinoline derivatives as inhibitors of bacterial DNA gyrase and topoisomerase.
- Cobalt-based ternary metal-organic complex as single?ion magnets.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C