168637
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
98%
Sinonimo/i:
β-Resorcylaldehyde
Saggio
98%
Stato
powder
P. ebollizione
220-228 °C/22 mmHg (lit.)
Punto di fusione
135-137 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-4,9-10H
IUNJCFABHJZSKB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,4-Dihydroxybenzaldehyde is a potential building block for bioactive compounds, specialty chemicals and dyes.
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.