Documenti fondamentali
8.41244
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzotrifluoride
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Hydroxybenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-p-cresol, 4-Trifluoromethylphenol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5F3O
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
206-945-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
powder
P. ebollizione
73-75 °C/11 hPa
Punto di fusione
46-48 °C
Temp. transizione
flash point 83 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4,11H
BAYGVMXZJBFEMB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 47 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - closed cup