219797
2-Hydroxybenzotrifluoride
97%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoro-o-cresol, 2-Trifluoromethylphenol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
147-148 °C (lit.)
Punto di fusione
45-46 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4,11H
ZOQOPXVJANRGJZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup