Documenti
8.41179
Sigma-Aldrich
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
for synthesis
Sinonimo/i:
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone, Phenyl-N-tert-butylnitrone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
222-168-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
71-73 °C
InChI
1S/C11H15NO/c1-11(2,3)12(13)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3
IYSYLWYGCWTJSG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 71 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3