Documenti
8.40130
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl
(free radical) for synthesis
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl, 4-Hydroxy-TEMPO
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
Numero indice EU:
218-760-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Temp. autoaccensione
260 °C (DIN 51794)
Potenza
1053 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.2 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Punto di fusione
67-71 °C
Temp. transizione
flash point 146 °C (DIN 51758)
Solubilità
1670 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
UZFMOKQJFYMBGY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Vitamin C Determination: A study that utilizes TEMPO for a simple and rapid determination of vitamin C content in various fruits, showcasing an economical approach to antioxidant testing (Ihara et al., 2017).
  • Herbicide Development: A study on the synthesis of phenoxy carboxylic herbicides based on the piperidine scaffold, where TEMPO derivatives showed unexpected fungicidal activity (Zakrzewski & Krawczyk, 2014).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 67 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
294.8 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
146 °C - DIN 51758