335665
7-Hydroxycoumarinyl-4-acetic acid
97%
Sinonimo/i:
Umbelliferone-4-acetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
212 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CC1=CC(=O)Oc2cc(O)ccc12
InChI
1S/C11H8O5/c12-7-1-2-8-6(3-10(13)14)4-11(15)16-9(8)5-7/h1-2,4-5,12H,3H2,(H,13,14)
BNHPMQBVNXMPDU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3