Documenti fondamentali
90502
Sigma-Aldrich
N,N′-Di-sec-butyl-p-phenylenediamine
95%
Scegli un formato
10 ML
CHF 35.30
50 ML
CHF 153.00
CHF 35.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
CHF 35.30
50 ML
CHF 153.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H24N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.35
Beilstein:
2805827
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 35.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥94.0% (GC)
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.539
Densità
0.942 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCC(C)Nc1ccc(NC(C)CC)cc1
InChI
1S/C14H24N2/c1-5-11(3)15-13-7-9-14(10-8-13)16-12(4)6-2/h7-12,15-16H,5-6H2,1-4H3
FSWDLYNGJBGFJH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)