Documenti fondamentali
8.24510
Sigma-Aldrich
cis-Platinum
65% Pt, for synthesis
Sinonimo/i:
cis-Platinum (65% Pt), cis-Diaminedichloroplatinum(II), cis-Dichlorodiamineplatinum(II)
Scegli un formato
100 MG
CHF 60.30
500 MG
CHF 223.00
CHF 60.30
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 60.30
500 MG
CHF 223.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H6Cl2N2Pt
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
239-733-8
NACRES:
NA.22
CHF 60.30
Spedizione prevista il12 maggio 2025
Nome del prodotto
cis-Platinum (65% Pt), for synthesis
Livello qualitativo
Potenza
25.8 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
270 °C (decomposition)
Solubilità
2.5 g/L
Densità
3.7 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
850 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/2Cl.2H3N.Pt/h;;2*1H3;
JFUARQHXOQHNLK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (of Pt): 64.5 - 65.4 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3