Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 213.00 |
250 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 500.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
form
solid
potency
240 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1-2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
205 °C
solubility
275 g/L
bulk density
310 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].Nc1c(ccc(c1)N)O.[H+].[H+]
InChI
1S/C6H8N2O.2ClH/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4;;/h1-3,9H,7-8H2;2*1H
InChI key
KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description GR for analysis | description for synthesis | description for synthesis |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility 275 g/L | solubility 2000 g/L | solubility - | solubility soluble 930 g/L |
| form solid | form solid | form powder | form crystals |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| mp 205 °C | mp 208-212 °C (decomposition) | mp 227-230 °C (decomposition) | mp 28 °C |
| potency 240 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?