Documenti fondamentali
8.22261
Sigma-Aldrich
Pyrocatechol
for synthesis
Sinonimo/i:
Pyrocatechol, 1,2-Dihydroxybenzene, Catechol
Scegli un formato
250 G
CHF 65.90
1 KG
CHF 209.00
25 KG
CHF 2’030.00
CHF 65.90
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
CHF 65.90
1 KG
CHF 209.00
25 KG
CHF 2’030.00
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,2-(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
204-427-5
NACRES:
NA.22
CHF 65.90
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
13 hPa ( 118 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
crystals
Potenza
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.97 % (v/v)
pH
6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
103-105 °C
Temp. transizione
flash point 127 °C
Solubilità
430 g/L
Densità
1.37 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Pyrocatechol alleviates cisplatin-induced acute kidney injury by inhibiting ROS production: Research on pyrocatechol′s protective effects against nephrotoxicity due to cisplatin, highlighting its antioxidant properties (Xie et al., 2022).
  • How was the proton transfer process in bis-3, 6-(2-benzoxazolyl)-pyrocatechol, single or double proton transfer: Theoretical insights into the proton transfer mechanisms in a symmetric pyrocatechol derivative, providing fundamental knowledge for molecular interactions (Zhang et al., 2016).
  • Electrodeposition of pyrocatechol based films: Influence of potential scan rate, pyrocatechol concentration and pH: Investigates the conditions affecting the electrodeposition of pyrocatechol-based materials, contributing to the understanding of electrochemical coating processes (Ball, 2017).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 103 °C
Melting range (upper value): ≤ 105 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C - closed cup