Documenti fondamentali
8.22064
Sigma-Aldrich
1-Hexadecene
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Hexadecene, 1-Hexadecylene
Scegli un formato
100 ML
CHF 34.80
500 ML
CHF 41.60
CHF 34.80
Disponibilità a magazzino: 0
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 34.80
500 ML
CHF 41.60
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)13CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
Numero indice EU:
211-105-8
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
≥92.0% (GC)
CHF 34.80
Disponibilità a magazzino: 0
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.35 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥92.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
240 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.5-5.8 % (v/v)
Viscosità cinematica
4.0 cSt(20 °C)
P. ebollizione
274 °C/1013 hPa
Punto di fusione
2.2 °C
Temp. transizione
flash point 132 °C
Densità
0.78 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C(CCCCCCC)CCCCCCC=C
InChI
1S/C16H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-16H2,2H3
GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 92.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.780 - 0.789
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
269.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
132 °C