Documenti fondamentali
8.22046
Sigma-Aldrich
Docosane
for synthesis
Sinonimo/i:
Docosane
Scegli un formato
50 G
CHF 73.20
CHF 73.20
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 73.20
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)20CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Numero indice EU:
211-121-5
NACRES:
NA.22
CHF 73.20
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
solid
P. ebollizione
369 °C/1013 hPa
Punto di fusione
44 °C
Temp. transizione
flash point >110 °C
Densità
0.794 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C(CCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup