Documenti
8.21935
Sigma-Aldrich
1-Ethylquinaldinium iodide
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Ethylquinaldinium iodide, N-Ethyl-2-methylquinolinium iodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14IN
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
210-120-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Solubilità
250 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H14N.HI/c1-3-13-10(2)8-9-11-6-4-5-7-12(11)13;/h4-9H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
OEVSHJVOKFWBJY-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3