Documenti
8.21903
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Methylbenzoic acid, p-Toluic acid
About This Item
Formula condensata:
4-(CH3)C6H4COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
202-803-3
Tensione di vapore
0.02 hPa ( 70 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
570 °C
Potenza
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
274 °C/1013 hPa
Punto di fusione
179-181 °C
Temp. transizione
flash point 181 °C
Solubilità
0.3 g/L
Densità
1.06 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
700 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
LPNBBFKOUUSUDB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 179 °C
Melting range (upper value): ≤ 182 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
357.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
181 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6