Documenti
8.21897
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
for synthesis
Sinonimo/i:
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2N]2C=NH
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352129
Numero indice EU:
201-302-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
2.9 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
222 °C
Potenza
835 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.0-7.5 % (v/v)
Indice di rifrazione
n20/589 1.4659
pH
12.7 (25 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
162 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-80 °C
Temp. transizione
flash point 50 °C
Densità
0.92 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.915 - 0.917
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup