Documenti
8.21821
Sigma-Aldrich
Isophthaldialdehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
Isophthaldialdehyde, 1,3-Benzenedicarbaldehyde, Isophthalaldehyde
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,3-(CHO)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
210-935-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5% (GC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
85-90 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-6H
IZALUMVGBVKPJD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 85 °C
Melting range (upper value): ≤ 89 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3