Documenti fondamentali
8.08617
Sigma-Aldrich
Terephthaldialdehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
Terephthaldialdehyde, 1,4-Benzenedicarbaldehyde, Terephthalaldehyde
Scegli un formato
100 G
CHF 71.50
CHF 71.50
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 71.50
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,4-(CHO)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
210-784-8
NACRES:
NA.22
CHF 71.50
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
P. ebollizione
245-248 °C/1013 hPa
Punto di fusione
112-115 °C
Solubilità
3 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=Cc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C8H6O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-6H
KUCOHFSKRZZVRO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup